Learn More
Ácido (2E)-2-ciano-3-(3,4-dihidroxi-5-nitrofenil)prop-2-enoico, Mikromol™
Código de producto. 30051248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051248 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051248 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1221.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (2E)-2-ciano-3-(3,4-dihidroxi-5-nitrofenil)prop-2-enoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoic Acid
CAS 160391-70-8
Nombres de analitos o componentes (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H6 N2 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoic Acid, Entacapone Imp. F (EP), Entacapone Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6N2O6/c11-4-6(10(15)16)1-5-2-7(12(17)18)9(14)8(13)3-5/h1-3,13-14H,(H,15,16)/b6-1+
SMILES OC(=O)\C(=C\c1cc(O)c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])\C#N
Nombre IUPAC Ácido (E)-2-ciano-3-(3,4-dihidroxi-5-nitrofenil)prop-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 250.16
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.0226 g/mol