Learn More
Ácido (2E)-2,4-pentadienoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2E)-2,4-Pentadienoic Acid |
| CAS | 21651-12-7 |
| Fórmula molecular | C5H6O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (E)-1,3-Butadiene-1-carboxylic Acid, trans-1-Carboxybutadiene, trans-2,4-Pentadienoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H,1H2,(H,6,7)/b4-3+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\C=C |
| Nombre IUPAC | Ácido (2E)-penta-2,4-dienoico |
| Peso molecular (g/mol) | 98.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.0368 |