Learn More
Éster etílico del ácido (2E)-2-[4-oxo-1-tritil-3-piperidinilideno]acético, TRC
Código de producto. 30414731
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30414731 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30414731 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO87046050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material (2E)-2-[4-Oxo-1-trityl-3-piperidinylidene]acetic Acid Ethyl Ester
CAS 239466-39-8
Fórmula molecular C28H27NO3
Cantidad 50 mg
Sinónimo (2E)-[4-Oxo-1-(triphenylmethyl)-3-piperidinylidene]acetic acid Ethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C28H27NO3/c1-2-32-27(31)20-22-21-29(19-18-26(22)30)28(23-12-6-3-7-13-23,24-14-8-4-9-15-24)25-16-10-5-11-17-25/h3-17,20H,2,18-19,21H2,1H3/b22-20+
SMILES CCOC(=O)\C=C\1/CN(CCC1=O)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC (2E)-2-(4-oxo-1-tritilpiperidin-3-ilideno)acetato de etilo
Peso molecular (g/mol) 425.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.1991
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.