Learn More
(2E)-2,3-Atorvastatina deshidroxi, TRC
Código de producto. 30009439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009439 1 mg 1 miligramo
30004043 2.5 mg 2.50 miligramo
30008725 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009439 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2300451MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1105067-93-3
Fórmula molecular C33 H33 F N2 O4
Peso molecular (g/mol) 540.62
Sinónimo (2E,5S)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]-5-hydroxy-2-heptenoic acid, Atorvastatin Eliminate
Nombre IUPAC (E,5S)-7-[2-(4-fluorofenil)-3-fenil-4-(fenilcarbamoil)-5-propan-2-ilpirrrol-1-il]-5-hidroxihepto-2-ácido enoico
SMILES CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H](O)C\C=C\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atorvastatin 3-Deoxyhept-2E-Enoic Acid
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H33FN2O4/c1-22(2)31-30(33(40)35-26-12-7-4-8-13-26)29(23-10-5-3-6-11-23)32(24-16-18-25(34)19-17-24)36(31)21-20-27(37)14-9-15-28(38)39/h3-13,15-19,22,27,37H,14,20-21H2,1-2H3,(H,35,40)(H,38,39)/b15-9+/t27-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.2424