Learn More
Ácido (2E)-2-[2-[(ciclohexilamino)tioxometil]hidrazinilideno]propanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2E)-2-[2-[(Cyclohexylamino)thioxomethyl]hydrazinylidene]propanoic Acid |
| CAS | 1313191-88-6 |
| Fórmula molecular | C10H17N3O2S |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17N3O2S/c1-7(9(14)15)12-13-10(16)11-8-5-3-2-4-6-8/h8H,2-6H2,1H3,(H,14,15)(H2,11,13,16)/b12-7+ |
| SMILES | C\C(=N/NC(=S)NC1CCCCC1)\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2E)-2-(ciclohexilcarbamotioilhidrazinilideno)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 243.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.1041 |