Learn More
(2E)-2-[(1-Bencilpiperidin-4-il)metilideno]-5,6-dimetoxi-2,3-dihidro-1H-inden-1-ona, Mikromol™
Descripción
(2E)-2-[(1-Bencilpiperidin-4-il)metilideno]-5,6-dimetoxi-2,3-dihidro-1H-inden-1-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene]-5,6-dimethoxyindan-1-one |
| CAS | 145546-80-1 |
| Nombres de analitos o componentes | (E)-2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene]-5,6-dimethoxyindan-1-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24H27NO3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methylene]-, (2E)-, 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methylene]-, (E)-, (E)-2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene]-5,6-dimethoxyindan-1-one, (2E)-Dehydrodonepezil, (2E)-2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylidene]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, Donepezil Related Compound A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H27NO3/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,12,14-15,17H,8-11,13,16H2,1-2H3/b20-12+ |
| SMILES | COc1cc2C\C(=C/C3CCN(Cc4ccccc4)CC3)\C(=O)c2cc1OC |
| Nombre IUPAC | (2E)-2-[(1-bencil-4-piperidil)metileno]-5,6-dimetoxi-indan-1-ona |
| Mostrar más |