Learn More
Éster (2E)-(1R,3R,4S,5R)-3-[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]-1-hidroxi-7-oxo-6-oxabiciclo[3.2.1]oct-4-ílico del ácido 3-[4-(acetiloxi)-3-metoxifenil]-2-propenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2E)-(1R,3R,4S,5R)-3-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-1-hydroxy-7-oxo-6-oxabicyclo(3.2.1)oct-4-yl Ester 3-(4-(Acetyloxy)-3-methoxyphenyl)-2-propenoic Acid |
| CAS | 1448331-81-4 |
| Fórmula molecular | C25H34O9Si |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H34O9Si/c1-15(26)31-17-10-8-16(12-18(17)30-5)9-11-21(27)33-22-19-13-25(29,23(28)32-19)14-20(22)34-35(6,7)24(2,3)4/h8-12,19-20,22,29H,13-14H2,1-7H3/b11-9+/t19-,20-,22+,25-/m1/s1 |
| SMILES | COc1cc(\C=C\C(=O)O[C@@H]2[C@@H](C[C@]3(O)C[C@H]2OC3=O)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)ccc1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(1R,2S,3R,5R)-3-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-5-hidroxi-6-oxo-7-oxabiciclo[3.2.1]octan-2-il] (E)-3-(4-acetiloxi-3-metoxifenil)prop-2-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 506.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 506.1972 |