Learn More
(2E)-1,4-Dibromo-2-buteno, TRC
Código de producto. 30008880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008880 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30008880 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42554525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2E)-1,4-Dibromo-2-butene
CAS 821-06-7
Fórmula molecular C4 H6 Br2
Cantidad 25 g
Sinónimo (E)1,4-Dibromo-2-butene, Trans-1,4-dibromo-2-Butene, (2E)-1,4-Dibromo-2-butene, (E)-1,4-Dibromo-2-butene, 1,4-Dibromo-(E)-2-butene, 1,4-Dibromo-2-(E)-butene, 1,4-Dibromo-trans-2-butene, trans-1,4-Dibromo-2-butene2-Butene, 1,4-dibromo-, (2E)- (9CI, ACI), (2E)-1,4-Dibromo-2-butene (ACI), 2-Butene, 1,4-dibromo-, (E)- (8CI), 2-, Butene, 1,4-dibromo-, trans- (4CI), (2E)-1,4-Dibromobut-2-ene
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H,3-4H2/b2-1+
SMILES BrC\C=C\CBr
Nombre IUPAC (E)-1,4-dibromobotbut-2-eno
Peso molecular (g/mol) 213.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.8836