Learn More
(2E)-1-(2-hidroxifenil)-3-fenil-2-propen-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2E)-1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenyl-2-propen-1-one |
| CAS | 888-12-0 |
| Fórmula molecular | C15 H12 O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12O2/c16-14-9-5-4-8-13(14)15(17)11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-11,16H/b11-10+ |
| SMILES | Oc1ccccc1C(=O)\C=C\c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (E)-1-(2-hidroxifenilo)-3-fenilprop-2-es-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 224.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.0837 |