Learn More
(2E)-1-(2,4,6-triclorofenil)-2-propanona O-metiloxima, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2E)-1-(2,4,6-Trichlorophenyl)-2-propanone O-Methyloxime |
| CAS | 1452295-74-7 |
| Fórmula molecular | C10H10Cl3NO |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (E)-1-(2,4,6-Trichlorophenyl)propan-2-one O-Methyl Oxime |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10Cl3NO/c1-6(14-15-2)3-8-9(12)4-7(11)5-10(8)13/h4-5H,3H2,1-2H3/b14-6+ |
| SMILES | CO\N=C(/C)\Cc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | (E)-N-metoxi-1-(2,4,6-triclorofenil)propan-2-imina |
| Peso molecular (g/mol) | 266.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.9828 |