Learn More
Clorhidrato de (2E)-1-[2-[(2RS)-2-hidroxi-3-(propilamino)propoxi]fenil]-3-fenilprop-2-en-1-ona, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (2E)-1-[2-[(2RS)-2-hidroxi-3-(propilamino)propoxi]fenil]-3-fenilprop-2-en-1-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2E)-1-[2-[(2RS)-2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylprop-2-en-1-one Hydrochloride |
| CAS | 2468200-18-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (2E)-1-[2-[(2RS)-2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylprop-2-en-1-one Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H25 N O3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Propafenone Hydrochloride Imp. B (EP), Propafenone Imp. B (EP), Propafenone USP Related Compound B, Propafenone USP RC B, (2E)-1-[2-[(2RS)-2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylprop-2-en-1-one Hydrochloride, Propafenone Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Propafenone Related Compound B as Hydrochloride, Propafenone Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Propafenone Impurity B as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25NO3.ClH/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17;/h3-13,18,22-23H,2,14-16H2,1H3;1H/b13-12+; |
| SMILES | Cl.CCCNCC(O)COc1ccccc1C(=O)\C=C\c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (E)-1-[2-[2-hidroxi-3-(propilamino)propoxi]fenil]-3-fenilprop-2-en-1-ona;clorhidrato |
| Mostrar más |