Learn More
Corning™ Caja de almacenamiento de criotubos con códigos de barras 2D, para 81 viales
Código de producto. 15525729 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
81 (Viales de 2 mL)
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Admite unitSize
15525729 81 (Viales de 2 mL) paquete de 10
1 options
Código de producto. 15525729 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 8673
Para el almacenamiento de viales criogénicos. La caja de almacenamiento de viales criogénicos con códigos de barras Corning™ 2D está fabricada de policarbonato.
  • La caja de policarbonato blanco reutilizable admite 81 viales criogénicos en una matriz de 9 x 9
  • Compatibles con viales de rosca interna y externa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Caja de almacenamiento criogénica
Admite 81 (Viales de 2 mL)
Conjunto de tubos 9 x 9
Peso (métrico) 12 kg