Learn More
Corning™ Caja de almacenamiento de criotubos con códigos de barras 2D, para 100 viales
Tienda Corning ProductosDescripción
- La caja de policarbonato blanco reutilizable admite 100 viales criogénicos en una matriz de 10 x 10
- Solo para usar con viales criogénicos con rosca interna de 1 - 2 ml
- Los rebordes en los lados de la caja facilitan el agarre con guantes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Caja de almacenamiento criogénica |
| Admite | 100 Viales |
| Conjunto de tubos | 10 x 10 |
| Peso (métrico) | 12 kg |