Learn More
(2Beta)-Metílido Megestrol Acetato, TRC
Código de producto. 30466652
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30466652 1 mg 1 miligramo
30468811 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30466652 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3202451MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1259198-59-8
Fórmula molecular C25H34O4
Peso molecular (g/mol) 398.54
Sinónimo (2β)-17-(Acetyloxy)-2,6-dimethylpregna-4,6-diene-3,20-dione, Megestrol Acetate EP Impurity G
Nombre IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-2,6,10,13-tetrametil-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-17-il] acetato
SMILES CC1C[C@@]2([C@H]3CC[C@]4([C@H]([C@@H]3C=C(C2=CC1=O)C)CC[C@@]4(C(=O)C)OC(=O)C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2beta)-Methyl Megestrol Acetate
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H34O4/c1-14-11-18-19(23(5)13-15(2)22(28)12-21(14)23)7-9-24(6)20(18)8-10-25(24,16(3)26)29-17(4)27/h11-12,15,18-20H,7-10,13H2,1-6H3/t15?,18-,19+,20+,23-,24+,25+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.2457