Learn More
2Beta-Hidroxi Medroxia Progesterona 17-Acetato (>90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2beta-Hydroxy Medroxy Progesterone 17-Acetate |
| CAS | 1072923-64-8 |
| Fórmula molecular | C24H34O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (2beta,6alpha)-17-(Acetyloxy)-2-hydroxy-6-methylpregn-4-ene-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H34O5/c1-13-10-16-17(22(4)12-21(28)20(27)11-19(13)22)6-8-23(5)18(16)7-9-24(23,14(2)25)29-15(3)26/h11,13,16-18,21,28H,6-10,12H2,1-5H3/t13-,16+,17-,18-,21-,22+,23-,24-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@@H]2[C@H](CC[C@@]3(C)[C@H]2CC[C@]3(OC(=O)C)C(=O)C)[C@@]4(C)C[C@H](O)C(=O)C=C14 |
| Nombre IUPAC | [(2S,6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-2-hidroxi-6,10,13-trimetil-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrina-17-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 402.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 402.2406 |