Learn More
(2beta,3alfa,5alfa,16beta,17beta)-2-(4-Morfolinil)-16-(1-pirolidinil)androstano-3,17-diol, TRC
Código de producto. 30135613
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135613 1 g 1 g
30009075 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135613 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM7251451G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119302-20-4
Fórmula molecular C27 H46 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 446.67
Sinónimo Androstane-3,17-diol, 2-(4-morpholinyl)-16-(1-pyrrolidinyl)-, (2β,3α,5α,16β,17β)-, (2β,3α,5α,16β,17β)-2-(4-Morpholinyl)-16-(1-pyrrolidinyl)androstane-3,17-diol, (2β,3α,5α,16β,17β)-2-(4-Morpholinyl)-16-(1-pyrrolidinyl)androstan-3,17-diol, 2-(4-Morpholinyl)-16-(pyrrolidin-1-yl)androstane-3,17-diol, 2β-(4-Morpholinyl)-16β-(1-pyrrolidinyl)-5α-androstane-3α,17β-diol, 2β-(Morpholin-4-yl)-16β-(pyrrolidin-1-yl)-5α-androstane-3α,17β-diol
Nombre IUPAC (2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-10,13-dimetil-2-morfolina 4-il-16-pirrolidina-1-il-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fentrantreno-3,17-diol
SMILES C[C@]12C[C@@H]([C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@]4(C)[C@@H](O)[C@H](C[C@@H]34)N5CCCC5)N6CCOCC6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2beta,3alpha,5alpha,16beta,17beta)-2-(4-Morpholinyl)-16-(1-pyrrolidinyl)androstane-3,17-diol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C27H46N2O3/c1-26-8-7-20-19(21(26)16-22(25(26)31)28-9-3-4-10-28)6-5-18-15-24(30)23(17-27(18,20)2)29-11-13-32-14-12-29/h18-25,30-31H,3-17H2,1-2H3/t18-,19+,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.3508