Learn More
(2Beta,3Alfa,5Alfa,16Beta,17Beta)-2,16-Di-(1-piperidinil)androstano-3,17-diol 3-acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2beta,3alpha,5alpha,16beta,17beta)-2,16-Di-(1-piperidinyl)androstane-3,17-diol 3-Acetate |
| CAS | 53357-31-6 |
| Fórmula molecular | C31H52N2O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2β,3α,5α,16β,17β)-2,16-Di-1-piperidinyl-androstane-3,17-diol 3-Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H52N2O3/c1-21(34)36-28-18-22-10-11-23-24(31(22,3)20-27(28)33-16-8-5-9-17-33)12-13-30(2)25(23)19-26(29(30)35)32-14-6-4-7-15-32/h22-29,35H,4-20H2,1-3H3/t22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@H]1[C@@H](N2CCCCC2)C[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@@]5([H])C[C@H]([O]C(C)=O)[C@@H](N6CCCCC6)C[C@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@@]31C |
| Nombre IUPAC | Acetato de (2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-17-hidroxi-10,13-dimetil-2,16-di(piperidin-1-il)hexadecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 500.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 500.4 |