Learn More
2Beta,16Beta-Dipiperidino-5Alfa-androstan-3Alfa-ol-17-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2beta,16beta-Dipiperidino-5alpha-androstan-3alpha-ol-17-one |
| CAS | 13522-14-0 |
| Fórmula molecular | C29H48N2O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (2beta,3alpha,5alpha,16beta)-3-Hydroxy-2,16-di-1-piperidinylandrostan-17-one, 3beta-Hydroxy-2beta,16beta-dipiperidino-5alpha-androstan-17-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H48N2O2/c1-28-12-11-22-21(23(28)18-24(27(28)33)30-13-5-3-6-14-30)10-9-20-17-26(32)25(19-29(20,22)2)31-15-7-4-8-16-31/h20-26,32H,3-19H2,1-2H3/t20-,21+,22-,23-,24-,25-,26+,28-,29-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12C[C@@H]([C@H](O)C[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3C[C@H](N5CCCCC5)C4=O)N6CCCCC6 |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,16-di(piperidin-1-il)-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-17-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 456.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 456.3716 |