Learn More
2Beta,16Beta-Dipiperidino-5Alfa-androstán-3Alfa-ol-17-ona 3-Acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2beta,16beta-Dipiperidino-5alpha-androstan-3alpha-ol-17-one 3-Acetate |
| CAS | 50588-23-3 |
| Fórmula molecular | C31H50N2O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (2β,3α,5α,16β)-3-(Acetyloxy)-2,16-di-1-piperidinylandrostan-17-one, 3α-Acetoxy-2β,16β-dipiperidino-5α-androstan-17-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H50N2O3/c1-21(34)36-28-18-22-10-11-23-24(31(22,3)20-27(28)33-16-8-5-9-17-33)12-13-30(2)25(23)19-26(29(30)35)32-14-6-4-7-15-32/h22-28H,4-20H2,1-3H3/t22-,23+,24-,25-,26-,27-,28?,30?,31?/m0/s1 |
| SMILES | O=C1[C@@H](N2CCCCC2)C[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@@]5([H])C[C@H](OC(C)=O)[C@@H](N6CCCCC6)C[C@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@@]31C |
| Nombre IUPAC | Acetato de (2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S)-10,13-dimetil-17-oxo-2,16-di(piperidin-1-il)hexadecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 498.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 498.38 |