Learn More
2b,3b-epoxi-17-metil-5a-androstan-17b-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2b,3b-Epoxy-17-methyl-5a-androstan-17b-ol |
| CAS | 968-55-8 |
| Fórmula molecular | C20 H32 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (1S,3aS,3bR,5aS,6aR,7aS,8aS,8bS,10aS)-1,8a,10a-Trimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[7,8]phenanthro[2,3-b]oxiren-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H32O2/c1-18-11-17-16(22-17)10-12(18)4-5-13-14(18)6-8-19(2)15(13)7-9-20(19,3)21/h12-17,21H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H]5O[C@H]5C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (1S,2S,4S,6R,8S,11R,12S,15S,16S)-2,15,16-trimetil-5-oxapentaciclo[9.7.0.02,8.04,6.012,16]octadecan-15-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 304.467 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.24 |