Learn More
(2b,3a,5a,16b,17b)-2,16-di-1-pirrolidilinandrostano-3,17-diol 3,17-diacetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2beta,3alpha,5alpha,16beta,17beta)-2,16-di-1-Pyrrolidinylandrostane-3,17-diol 3,17-Diacetate |
| CAS | 1190105-62-4 |
| Fórmula molecular | C31 H50 N2 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Rocuronium Bromide Impurity 37 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H50N2O4/c1-20(34)36-28-17-22-9-10-23-24(31(22,4)19-27(28)33-15-7-8-16-33)11-12-30(3)25(23)18-26(29(30)37-21(2)35)32-13-5-6-14-32/h22-29H,5-19H2,1-4H3/t22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3C[C@@H]([C@@H]4OC(=O)C)N5CCCC5)[C@@]2(C)C[C@@H]1N6CCCC6 |
| Nombre IUPAC | acetato de [(2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-17-acetiloxi-10,13-dimetil-2,16-dipirrolidin-1-il-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il] |
| Peso molecular (g/mol) | 514.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 514.377 |