Learn More
2alfa-Hidroximetil Etesterona, TRC
Código de producto. 30009269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009269 25 mg 25 miligramos
30009313 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009269 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94669525MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2787-03-3
Fórmula molecular C22H30O3
Sinónimo (2α,17α)-17-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pregn-4-en-20-yn-3-one;
Nombre IUPAC (2S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-etinil-17-hidroxi-2-(hidroximetil)-10,13-dimetilo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-una
SMILES C[C@]12C[C@@H](CO)C(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]4(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2alpha-Hydroxymethyl Ethisterone
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H30O3/c1-4-22(25)10-8-18-16-6-5-15-11-19(24)14(13-23)12-20(15,2)17(16)7-9-21(18,22)3/h1,11,14,16-18,23,25H,5-10,12-13H2,2-3H3/t14-,16+,17-,18-,20-,21-,22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.2195