Learn More
2Alfa-Hidroxi Testosterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2alpha-Hydroxy Testosterone |
| CAS | 4075-14-3 |
| Fórmula molecular | C19H28O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (2alpha,17beta)-2,17-Dihydroxyandrost-4-en-3-one, 2alpha,17beta-Dihydroxyandrost-4-en-3-one, 2alpha,17beta-Dihydroxy-4-androsten-3-one, 2alpha-Hydroxytestosterone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H28O3/c1-18-8-7-14-12(13(18)5-6-17(18)22)4-3-11-9-15(20)16(21)10-19(11,14)2/h9,12-14,16-17,21-22H,3-8,10H2,1-2H3/t12-,13-,14-,16+,17-,18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)[C@H](O)C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | (2R,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-2,17-dihidroxi-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 304.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.2038 |