Learn More
(2Alfa,3Alfa,5Alfa,17Beta)-2,3-Epoxi-17-metilandrostan-17-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2alpha,3alpha,5alpha,17beta)-2,3-Epoxy-17-methylandrostan-17-ol |
| CAS | 968-54-7 |
| Fórmula molecular | C20H32O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (1S,3aS,3bR,5aS,6aS,7aR,8aS,8bS,10aS)-1,8a,10a-Trimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[7,8]phenanthro[2,3-b]oxiren-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H32O2/c1-18-11-17-16(22-17)10-12(18)4-5-13-14(18)6-8-19(2)15(13)7-9-20(19,3)21/h12-17,21H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15-,16-,17+,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H]5O[C@@H]5C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Peso molecular (g/mol) | 304.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.2402 |