Learn More
(2alfa,3alfa,5alfa,17beta)-2,17-Dimetilandrostano-3,17-diol, TRC
Código de producto. 17953225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17953225 10 mg 10 miligramos
17944405 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17953225 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46161510MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1173998-58-7
Fórmula molecular C21 H36 O2
Peso molecular (g/mol) 320.51
Sinónimo (2α,3α,5α,17β)-2,17-Dimethylandrostane-3,17-diol, 2α,17α-Dimethyl-5α-androstane-3α,17β-diol
Nombre IUPAC (2R,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-2,10,13,17-tetrametil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diol
SMILES C[C@@H]1C[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(C)O)C[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2a,3a,5a,17beta)-2,17-Dimethylandrostane-3,17-diol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H36O2/c1-13-12-19(2)14(11-18(13)22)5-6-15-16(19)7-9-20(3)17(15)8-10-21(20,4)23/h13-18,22-23H,5-12H2,1-4H3/t13-,14+,15-,16+,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.2715