Learn More
2Alfa,3Alfa:16Alfa,17Alfa-Diepoxi-17Beta-acetoxi-5Alfa-androstano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2alpha,3alpha:16alpha,17alpha-Diepoxy-17beta-acetoxy-5alpha-androstane |
| CAS | 50588-22-2 |
| Fórmula molecular | C21H30O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2alpha,3alpha:16alpha,17alpha-Bisepoxy-5alpha-androstan-17beta-ol acetate, 2alpha,3alpha:16alpha,17alpha-Diepoxy-17-acetoxy-5alpha-androstane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O4/c1-11(22)24-21-18(25-21)9-15-13-5-4-12-8-16-17(23-16)10-19(12,2)14(13)6-7-20(15,21)3/h12-18H,4-10H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15-,16-,17+,18+,19-,20-,21+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@]12O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CC[C@H]5C[C@@H]6O[C@@H]6C[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23C |
| Peso molecular (g/mol) | 346.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 346.2144 |