Learn More
2alfa,17alfa-dimetil-5alfa-androstano-3beta,17beta-diol, LoGiCal
Código de producto. 30462796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
30462796 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 30462796 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3331.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2alpha,17alpha-Dimethyl-5alpha-androstane-3beta,17beta-diol
CAS 80651-64-5
Nombres de analitos o componentes 2alpha,17alpha-Dimethyl-5alpha-androstane-3beta,17beta-diol
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C21 H36 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (2α,3β,5α,17β)-2,17-dimethyl-Androstane-3,17-diol, 5α-Androstane-3β,17β-diol, 2α,17-dimethyl- (7CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C21H36O2/c1-13-12-19(2)14(11-18(13)22)5-6-15-16(19)7-9-20(3)17(15)8-10-21(20,4)23/h13-18,22-23H,5-12H2,1-4H3/t13-,14+,15-,16+,17+,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C[C@@H]1C[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(C)O)C[C@H]1O
Nombre IUPAC (2R,3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-2,10,13,17-tetrametil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 320.51
Cantidad 2 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.2715 g/mol