Learn More
2alfa,17alfa-dimetil-5alfa-androstano-3alfa,17beta-diol, LoGiCal
Código de producto. 30460010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
30460010 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 30460010 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3331.02
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2a,3a,5a,17beta)-2,17-Dimethylandrostane-3,17-diol
CAS 1173998-58-7
Nombres de analitos o componentes (2a,3a,5a,17beta)-2,17-Dimethylandrostane-3,17-diol
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C21 H36 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (2α,3α,5α,17β)-2,17-Dimethylandrostane-3,17-diol, 2α,17α-Dimethyl-5α-androstane-3α,17β-diol
Fórmula InChI InChI=1S/C21H36O2/c1-13-12-19(2)14(11-18(13)22)5-6-15-16(19)7-9-20(3)17(15)8-10-21(20,4)23/h13-18,22-23H,5-12H2,1-4H3/t13-,14+,15-,16+,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C[C@@H]1C[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(C)O)C[C@@H]1O
Nombre IUPAC (2R,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-2,10,13,17-tetrametil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 320.51
Cantidad 2 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.2715 g/mol