Learn More
(2a,3a,5a,16b)-2,3-epoxi-16-(1-pirrolidinil)androstan-17-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2alpha,3alpha,5alpha,16beta)-2,3-Epoxy-16-(1-pyrrolidinyl)androstan-17-one |
| CAS | 159325-45-8 |
| Fórmula molecular | C23H35NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,3-Epoxy-1H-cyclopenta[a]phenanthrene, Androstan-17-one deriv. |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H35NO2/c1-22-8-7-16-15(6-5-14-11-19-20(26-19)13-23(14,16)2)17(22)12-18(21(22)25)24-9-3-4-10-24/h14-20H,3-13H2,1-2H3/t14?,15?,16?,17?,18-,19-,20+,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12C[C@H]3O[C@H]3C[C@@H]1CC[C@@H]4[C@@H]2CC[C@@]5(C)[C@H]4C[C@H](N6CCCC6)C5=O |
| Peso molecular (g/mol) | 357.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.2668 |