Learn More
Gibco™ Reactivo de transfección 293fectin™
Beschreibung
Includes
Cada unidad contiene un vial de reactivo.
293fectin™ Transfection Reagent is a proprietary, cationic lipid-based formulation for transfecting DNA into eukaryotic cells. This reagent is optimized for transfecting suspension 293 human embryonic kidney cells (e.g., FreeStyle™ 293-F cells, Cat. No. R790-07) in defined, serum-free FreeStyle™ 293 Expression Medium (12338-018), and is intended for use with the FreeStyle™ 293 Expression System (K9000-01).
293fectin™ Transfection Reagent provides the following advantages:
- Demonstrates high transfection efficiency in suspension 293 cells and is also suitable for transfecting adherent 293 cells
- Suspension FreeStyle™ 293-F cells may be transfected in FreeStyle™ 293 Expression Medium; no medium change is required
- Add 293fectin™ reagent complexes directly to cells in culture medium
- No need to remove complexes or change or add medium following transfection
Bestellinformation
Condición de envío: Hielo húmedo
Spezifikation
Spezifikation
| Contenido y almacenamiento | Cada unidad contiene un vial de reactivo. Almacenar a +4 °C. Se garantiza que 293fectin™ permanece estable durante 6 meses cuando se almacena correctamente. |
| Tipo de célula | Líneas de células establecidas |
| Tipo de muestra | ADN plasmídico |
| Transfection Technique | Transfección basada en lípidos |
| Para utilizar con (aplicación) | Transfección |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Línea de productos | 293fectin |
| Tipo de producto | Reactivos para transfección |
| Cantidad | 1 ml |
| Compatible con suero | Sí |