Learn More
Gibco™ 293 SFM II
Descripción
293 SFM II es una formulación sin suero y baja en proteínas (< 10 μg/ml) optimizada para cultivos en suspensión de alta densidad de células 293 (1). (No es adecuado para cultivos adherentes de células 293). Este producto sustituye a 293 SFM (n.º de cat. 10970-010). 293 SFM II está libre de material de origen animal. Formulado sin L-glutamina para aumentar la estabilidad; añadir 20 ml de L-glutamina 200 mM o 20 ml de suplemento GlutaMAX™-I por cada 1000 ml de medio antes de su uso.
Nota:
Se ha presentado un archivo principal del medio 293 a la FDA. Para obtener un permiso para hacer una referencia cruzada al archivo principal, es necesario contactar con los servicios de asistencia técnica o su representante de ventas local.
Nota:
Se ha presentado un archivo principal del medio 293 a la FDA. Para obtener un permiso para hacer una referencia cruzada al archivo principal, es necesario contactar con los servicios de asistencia técnica o su representante de ventas local.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | 293F, 293 (HEK) |
| Clasificación | Libre de material de origen animal, bajo en proteínas, sin suero |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio sin suero (SFM) |
| Serum Level | Sin suero |
| Sin aditivos | Sin glutamina |
| Línea de productos | Gibco |
| Cantidad | 1000 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. |
| Mostrar más |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.
Título del producto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?