Learn More
Tuttnauer Autoclave de sobremesa de 28 L
Código de producto. 17891077 Tienda Tuttnauer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Características:
Estándar
Refrigeración integrada y generador de vapor
Refrigeración integrada, generador de vapor, vacío
Vacío
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Características Tamaño de la unidad
17891077 Estándar cada uno
17821087 Vacío cada uno
17881067 Refrigeración integrada y generador de vapor cada uno
17891067 Refrigeración integrada, generador de vapor, vacío cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17891077 Proveedor Tuttnauer N.º de proveedor 2840EL230D
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Diseñado para ahorrar espacio en su mesa de trabajo de laboratorio, el autoclave de sobremesa de 28 L es un autoclave de sobremesa de carga frontal que proporciona alta calidad, rendimiento repetible y responsabilidad para una amplia gama de aplicaciones utilizadas en laboratorios modernos.
Diseñado para sus aplicaciones de laboratorio. El 2840EL-D tiene un panel de control multicolor avanzado y una cámara hecha de acero inoxidable 316L. Cada modelo tiene una serie de características opcionales de valor agregado que se pueden configurar para enfriamiento rápido, secado eficiente, control de Fo y más.
  • Sistema de control avanzado: aproveche el sistema de control de última generación de Tuttnauer con pantalla multicolor.
  • Seguro - Sistema automático de bloqueo por presión. La puerta no se abrirá cuando la cámara esté sobrepresurizada.
  • Impresión interna opcional: documenta fecha, hora, temperatura y presión.
  • Pantalla multicolor intuitiva: la pantalla multicolor para una lectura más sencilla brinda acceso rápido a información importante. El color se utiliza para indicar la etapa del ciclo.
  • Acero inoxidable de alta calidad: cámara y puerta de acero inoxidable de grado 316L con acabado electropulido.
  • Diversos tipos de carga: el autoclave 2840EL-D viene con 8 programas de ciclo configurados de fábrica que cubren las necesidades de procesamiento de la mayoría de los laboratorios y centros de investigación.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 6,1 gal
Capacidad (métrico) 28 L
Fondo de la cámara (métrico) 40 cm
Diámetro de la cámara (imperial) 11,2 in
Fondo de la cámara (imperial) 16 in
Diámetro de la cámara (métrico) 28 cm
Longitud (imperial) 25,2 in
Longitud (métrico) 63 cm
Modelo 2840EL-D
Tipo de producto Autoclave de sobremesa
máx. (imperial) 221 °F a 279 °F
Temperatura (métrico) 105 °C a 137 °C
Características Estándar