Learn More
3M™ Gafas de seguridad con lente de policarbonato serie 2890
Código de producto. 13458997 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Revestimiento de lente:
Antivaho
Antivaho, Resistente a los arañazos
Resistente a los arañazos
Detalles de ventilación:
Sellado
Ventilación indirecta
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Revestimiento de lente Detalles de ventilación Tamaño de la unidad
13458997 Resistente a los arañazos Ventilación indirecta paquete de 10
12672605 Antivaho Sellado cada uno
12642605 Antivaho, Resistente a los arañazos Sellado cada uno
12652605 Antivaho Ventilación indirecta cada uno
10361910 Resistente a los arañazos Ventilación indirecta cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 13458997 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000032480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00€
    142.31€ / paquete de 10
    Ahorro 130.69€
    47% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 166:2001
Revestimiento de lente Resistente a los arañazos
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas de seguridad
Para utilizar con (aplicación) Estructura
N.° por paquete 1 unidad
Detalles de ventilación Ventilación indirecta
Material Policarbonato
Protección UV Sí