Learn More
3M™ Gafas de seguridad con lente de policarbonato serie 2840
Código de producto. 12612545
Change view
Click to view available options
Tinción de lente:
Espejo
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tinción de lente unitSize
12612545 Ámbar cada uno
12960305 Transparente cada uno
10237824 Transparente paquete de 20
12970305 Espejo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12612545 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000032461
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 166:2001
Revestimiento de lente Antivaho, Resistente a los arañazos
Tinción de lente Ámbar
Tipo de producto Gafas de seguridad; gafas de seguridad
Para utilizar con (aplicación) Construcción,‎ productos farmacéuticos
Color de marco Plata
N.° por paquete 1 unidad
Estilo de patillas Longitud ajustable
Lens Material Policarbonato