Learn More
28-Oxo Ivermectina B1a (Impureza), TRC
Produktkod. 30010846
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
30010846 50 mg 50 miligramos
30009346 5 mg 5 miligramos
30008727 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010846 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO85697050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102190-55-6
Fórmula molecular C48 H72 O15
Peso molecular (g/mol) 889.08
Sinónimo Avermectin A1a, 5-O-demethyl-22,23-dihydro-28-oxo- (9CI)
SMILES CC[C@H](C)[C@H]1O[C@]2(CC[C@@H]1C)C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C\6/C(=O)O[C@@H]7[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)C)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-O-demethyl-22,23-dihydro-28-oxo-Avermectin A1a
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C48H72O15/c1-11-24(2)42-27(5)17-18-47(63-42)23-32-20-31(62-47)16-15-26(4)41(59-38-22-36(55-10)43(30(8)57-38)60-37-21-35(54-9)40(50)29(7)56-37)25(3)13-12-14-33-45(51)61-44-39(49)28(6)19-34(46(52)58-32)48(33,44)53/h12-15,19,24-25,27,29-32,34-44,49-50,53H,11,16-18,20-23H2,1-10H3/b13-12+,26-15+,33-14+/t24-,25-,27-,29-,30-,31+,32-,34-,35-,36-,37-,38-,39+,40-,41-,42+,43-,44+,47+,48+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 888.4871