Learn More
Labconco Rotor de 28 mm - CentriVap Pro
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30533435 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Material (recubrimiento):
Politetrafluoroetileno (PTFE)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. unitSize Material (recubrimiento)
30533435 cada uno -
30533410 cada uno Politetrafluoroetileno (PTFE)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30533435 Proveedor Labconco N.º de proveedor 7555400
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rotores para uso con Labconco™ CentriVap™ Concentradores de vacío Pro. Opciones disponibles en acero inoxidable y recubierto de PTFE.
  • Compatible con CentriVap Concentradores de vacío Pro
  • Material de acero inoxidable
  • Recubierto de PTFE opcional
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo Rotor
Sistema de rotor CentriVap Pro
Tamaño 28 mm
Altura (imperial) 3,6 in
Altura (métrico) 9.14 cm
Diámetro (imperial) 11,4 in
Diámetro (métrico) 28.96 cm