Learn More
Labconco Rotor de 28 mm - CentriVap Pro
Código de producto. 30533410 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material (recubrimiento):
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material (recubrimiento) Tamaño de la unidad
30533410 Politetrafluoroetileno (PTFE) cada uno
30533435 - cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30533410 Proveedor Labconco N.º de proveedor 7555401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2060.00€
    1948.44€ / paquete de 1
    Ahorro 111.56€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Rotores para uso con Labconco™ CentriVap™ Concentradores de vacío Pro. Opciones disponibles en acero inoxidable y recubierto de PTFE.
  • Compatible con CentriVap Concentradores de vacío Pro
  • Material de acero inoxidable
  • Recubierto de PTFE opcional
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo Rotor
Material (recubrimiento) Politetrafluoroetileno (PTFE)
Sistema de rotor CentriVap Pro
Tamaño 28 mm
Altura (imperial) 3,6 in
Altura (métrico) 9.14 cm
Diámetro (imperial) 11,4 in
Diámetro (métrico) 28.96 cm