Learn More
28-Epirapamicina, TRC
Código de producto. 30375970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30375970 2.5 mg
30369898 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30375970 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5886802.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 253431-35-5
Fórmula molecular C51H79NO13
Peso molecular (g/mol) 914.17
Sinónimo 28-epi-Rapamycin, (31S)-Rapamycin
SMILES [H][C@]1(C(O[C@@]([H])(CC([C@H](C)/C=C([C@H](O)[C@H]2OC)\C)=O)[C@@H](C[C@@]3([H])C[C@@H](OC)[C@H](O)CC3)C)=O)N(C(C([C@@]4(O)[C@H](C)CC[C@@]([H])(C[C@H](OC)/C(C)=C/C=C/C=C/[C@@H](C)C[C@@H](C)C2=O)O4)=O)=O)CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 28-Epirapamycin
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C51H79NO13/c1-30-16-12-11-13-17-31(2)42(61-8)28-38-21-19-36(7)51(60,65-38)48(57)49(58)52-23-15-14-18-39(52)50(59)64-43(33(4)26-37-20-22-40(53)44(27-37)62-9)29-41(54)32(3)25-35(6)46(56)47(63-10)45(55)34(5)24-30/h11-13,16-17,25,30,32-34,36-40,42-44,46-47,53,56,60H,14-15,18-24,26-29H2,1-10H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 913.5551