Descripción
- Mantenga su estación de carga inductiva CR2700 estable y justo donde la necesita con este soporte de base resistente.
- Para utilizar con la estación de carga inductiva CR2700.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Código Reader™ Base de montaje para estación de carga inductiva 2700 |
| Altura (métrico) | 21.08 mm |
| Altura (imperial) | 0,83 in |
| Anchura (métrico) | 93.98 mm |
| Anchura (imperial) | 3,7 in |
| Fondo (métrico) | 121.92 mm |
| Fondo (imperial) | 4,8 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Seguimiento de activos, identificación general, atención médica, laboratorio, fabricación, farmacéutica |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Base de montaje de la estación de carga |
| Mostrar más |