Learn More
Code Corporation™ Estación de carga inductiva 2700
Código de producto. 17934772 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Estación de carga inductiva 2700, cable USB
Estación de carga inductiva CR2700
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
17934772 Estación de carga inductiva CR2700 cada uno
17924772 Estación de carga inductiva 2700, cable USB cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17934772 Proveedor Code Corporation™ N.º de proveedor 176689
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    459.00€
    433.34€ / paquete de 1
    Ahorro 25.66€
    5% Descuento
En stock
Mantenga su CR2700 cargado con esta estación de carga inductiva.
  • Mantenga su CR2700 cargado con esta estación de carga inductiva.
  • La carga inductiva elimina el metal expuesto y las fallas de contacto relacionadas causadas por limpiezas químicas.
Especificaciones
Descripción Lector de códigos™ Estación de carga inductiva 2700 con 1,8 m USB Cable
Altura (métrico) 50.80 mm
Altura (imperial) Cajas de
Anchura (métrico) 228.60 mm
Anchura (imperial) 9 in
Fondo (métrico) 203.20 mm
Fondo (imperial) 8 in
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, identificación general, atención médica, laboratorio, fabricación, farmacéutica
Incluye Estación de carga inductiva CR2700
Cantidad 1 unidad
Tipo Estación de carga
Tipo de conexión Cable
Memoria de datos Ninguno
Tipo de pantalla Ninguno Incluido
Fuente de alimentación USB o RS-232
Resolución No incluye pantalla
Alternate Part Number CRA-A271-C36-C286