Learn More
Code Corporation™ Escáner de código de barras con mango 2700
Descripción
- Lea fácilmente códigos de barras anchos y pequeños con el escáner de código de barras con mango ultrarrápido CR2700.
- Este escáner agresivo y omnidireccional elimina el reposicionamiento y las repeticiones de escaneos de códigos de barras que requieren mucho tiempo.
- Inicie sus procesos de escaneo o agregue este kit de escáner + batería a su solución de escaneo actual.
- Usos B27 Baterías con indicador de potencia incorporado.
- Clasificación de sellado IP65 contra la entrada de polvo y líquidos. CodeShield™ Carcasa para limpieza desinfectante y química.
- Rendimiento inigualable en lectura sobre superficies curvas y brillantes.
- USB, Bluetooth™5 de bajo consumo (para mayor seguridad de datos, mayor duración de la batería y menos tiempo de inactividad).
- Respuesta visual, audible y háptica personalizable con múltiples botones programables.
- Rastrear cualquier problema – Fechas de servicio rastreables y estadísticas de batería para ayudar al departamento de TI a implementar y administrar su flota de escáneres.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Código Reader™ Escáner de código de barras con mango 2700 y estación de carga |
| Tipos de códigos de barras compatibles | BC412, Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 of 5, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI Plessey, Matrix 2 of 5, NEC 2 of 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC / EAN / JANCodablock F, Code 49, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF, PDF417Aztec Code, Data Matrix, Data Matrix Rectangular Ext'n, GoCode&trade, (prorietary--add'l license req'd), Grid Matrix, HanXin Code, Micro QR Code, QR Code, QR Model 1Australian Post, Canada Post, Itelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Planet, Post-Net, UK Royal Mail, UPU ID-tags |
| Método de transferencia de datos | Bluetooth 5 de bajo consumo (clase II) |
| Altura (métrico) | 135.00 mm |
| Altura (imperial) | 5,3 in |
| Anchura (métrico) | 53.34 mm |
| Anchura (imperial) | 2,1 in |
| Fondo (métrico) | 131.00 mm |
| Fondo (imperial) | 5,2 in |
| Peso (métrico) | 177 g |
| Mostrar más |