Description
- Lea fácilmente códigos de barras anchos y pequeños con el escáner de código de barras con mango ultrarrápido CR2700.
- Este escáner agresivo y omnidireccional elimina el reposicionamiento y las repeticiones de escaneos de códigos de barras que requieren mucho tiempo.
- Inicie sus procesos de escaneo o agregue este kit de escáner + batería a su solución de escaneo actual.
- Usos B27 Baterías con indicador de potencia incorporado.
- Clasificación de sellado IP65 contra la entrada de polvo y líquidos. CodeShield™ Carcasa para limpieza desinfectante y química.
- Rendimiento inigualable en lectura sobre superficies curvas y brillantes.
- USB, Bluetooth™5 de bajo consumo (para mayor seguridad de datos, mayor duración de la batería y menos tiempo de inactividad).
- Respuesta visual, audible y háptica personalizable con múltiples botones programables.
- Rastrear cualquier problema – Fechas de servicio rastreables y estadísticas de batería para ayudar al departamento de TI a implementar y administrar su flota de escáneres.
Specifications
Specifications
| Descripción | Código Reader™ Escáner de código de barras con mango 2700 |
| Tipos de códigos de barras compatibles | BC412, Codabar, Código 11, Código 128, Código 32, Código 39, Código 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 de 5, IATA 2 de 5, Intercalado 2 de 5, MSI Plessey, Matriz 2 de 5, NEC 2 de 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 de 5, Telepen, Trioptic, UPC / EAN / JAN Bloque de Código F, Código 49, GS1 Compuesto (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF, PDF417Código Azteca, Data Matrix, Data Matrix Extensión rectangular, GoCode y comercio (prorrogativa—requisito de licencia adicional), matriz de cuadrilla, código HanXin, código QR micro, código QR, Modelo QR 1 Correo Australiano, Correos Canadá, correo electrónico, correo japonés, código KIX, correos de Corea, planeta, post-net, Royal Mail del Reino Unido, etiquetas de identificación UPU |
| Método de transferencia de datos | Bluetooth 5 de bajo consumo (clase II) |
| Altura (métrico) | 135.00 mm |
| Altura (imperial) | 5,3 in |
| Anchura (métrico) | 53.34 mm |
| Anchura (imperial) | 2,1 in |
| Fondo (métrico) | 131.00 mm |
| Fondo (imperial) | 5,2 in |
| Peso (métrico) | 177 g |
| Show More |