Learn More
Code Corporation™ Escáner de código de barras con mango 2700
Código de producto. 17963862
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Batería B27
Batería B27, estación de carga inductiva, cable de carga USB de 1,8 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
17963862 Batería B27, estación de carga inductiva, cable de carga USB de 1,8 m cada uno
17993872 Batería B27 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17963862 Proveedor Code Corporation™ N.º de proveedor 176687
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1555.00€
    1134.00€ / paquete de 1
    Ahorro 421.00€
    27% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lea fácilmente códigos de barras anchos y pequeños con el escáner de código de barras con mango ultrarrápido CR2700. Este escáner agresivo y omnidireccional elimina el reposicionamiento y las repeticiones de escaneos de códigos de barras que requieren mucho tiempo.
  • Lea fácilmente códigos de barras anchos y pequeños con el escáner de código de barras con mango ultrarrápido CR2700.
  • Este escáner agresivo y omnidireccional elimina el reposicionamiento y las repeticiones de escaneos de códigos de barras que requieren mucho tiempo.
  • Inicie sus procesos de escaneo o agregue este kit de escáner + batería a su solución de escaneo actual.
  • Usos B27 Baterías con indicador de potencia incorporado.
  • Clasificación de sellado IP65 contra la entrada de polvo y líquidos. CodeShield™ Carcasa para limpieza desinfectante y química.
  • Rendimiento inigualable en lectura sobre superficies curvas y brillantes.
  • USB, Bluetooth™5 de bajo consumo (para mayor seguridad de datos, mayor duración de la batería y menos tiempo de inactividad).
  • Respuesta visual, audible y háptica personalizable con múltiples botones programables.
  • Rastrear cualquier problema – Fechas de servicio rastreables y estadísticas de batería para ayudar al departamento de TI a implementar y administrar su flota de escáneres.
Especificaciones
Descripción Código Reader™ Escáner de código de barras con mango 2700 y estación de carga
Tipos de códigos de barras compatibles BC412, Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 of 5, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI Plessey, Matrix 2 of 5, NEC 2 of 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC / EAN / JANCodablock F, Code 49, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF, PDF417Aztec Code, Data Matrix, Data Matrix Rectangular Ext'n, GoCode&trade, (prorietary--add'l license req'd), Grid Matrix, HanXin Code, Micro QR Code, QR Code, QR Model 1Australian Post, Canada Post, Itelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Planet, Post-Net, UK Royal Mail, UPU ID-tags
Método de transferencia de datos Bluetooth 5 de bajo consumo (clase II)
Altura (métrico) 135.00 mm
Altura (imperial) 5,3 in
Anchura (métrico) 53.34 mm
Anchura (imperial) 2,1 in
Fondo (métrico) 131.00 mm
Fondo (imperial) 5,2 in
Peso (métrico) 177 g
Conexión de carga USB 2.0 (Genérico HID , HID teclado, puerto COM virtual)
Peso (imperial) 0.29 lb.
Certificaciones/conformidad CE, Europa: CE-RoHS
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, identificación general, atención médica, laboratorio, fabricación, farmacéutica
Humedad 5% a 95% (sin condensación)
Incluye Batería B27, estación de carga inductiva, cable de carga USB de 1,8 m
Accesorios necesarios Bluetooth 5 de bajo consumo (clase II)
Garantía 3 años
Tipo de software JavaScript
Cantidad 1 kit
Tipo Lector de códigos de barras
Tipo de conexión Bluetooth
Tipo de pantalla Ninguno Incluido
Fuente de alimentación Batería recargable
Alternate Part Number CR2702-100-A271-C36-MB6-C286