Learn More
Tocris Bioscience™ 27-Hydroxycholesterol
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18793439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18793439 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18793439 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3907/10
LXR agonist; also ER partial agonist
27-Hydroxycholesterol is a liver X receptor (LXR) agonist. Also estrogen receptor partial agonist. Suppresses β-estradiol -mediated breast cancer cell proliferation in vitro. Also increases α-synuclein levels and induces apoptosis in human neuroblastoma cells in vitro. Endogenous cholesterol metabolite.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3β,25R)-Cholest-5-ene-3,26-diol
CAS 20380-11-4
Sinónimo 27 OHC, 27 HC
Cantidad 10 mg
Objetivo LXR-like Receptor Agonists
Fórmula molecular C27H46O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.65
Pureza >98%