Learn More
27-Hydroxycholesterol, MedChemExpress
Descripción
27-Hydroxycholesterol is a selective estrogen receptor modulator and an agonist of the liver X receptor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 27-Hydroxycholesterol |
| CAS | 20380-11-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H46O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Información de solubilidad | Ethanol : 16.67 mg/mL (41.40 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.48 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@H](CO)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C |
| Peso molecular (g/mol) | 402.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 402.65 |
| Mostrar más |