Learn More
27-Desoxiacteína, TRC
Código de producto. 30138197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138197 5 mg 5 miligramos
30011558 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138197 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2316355MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 264624-38-6
Fórmula molecular C37 H56 O10
Peso molecular (g/mol) 660.83
Sinónimo β-D-Xylopyranoside, (3β,12β,16β,23S,24R,25R)-12-(acetyloxy)-16,23:23,26:24,25-triepoxy-9,19-cyclolanostan-3-yl (9CI, ACI), (3β,12β,16β,23S,24R,25R)-12-(Acetyloxy)-16,23:23,26:24,25-triepoxy-9,19-cyclolanostan-3-yl β-D-xylopyranoside (ACI), 26-Deoxyactein, 27-Deoxyactein
SMILES C[C@@H]1C[C@]2(OC[C@@]3(C)O[C@@H]23)O[C@H]4C[C@@]5(C)[C@@H]6CC[C@H]7C(C)(C)[C@H](CC[C@@]78C[C@@]68C[C@@H](OC(=O)C)[C@]5(C)[C@@H]14)O[C@@H]9OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 27-Deoxyactein (23-Epi-26-Deoxyactein)
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H56O10/c1-18-12-37(30-33(6,47-30)17-43-37)46-21-13-32(5)23-9-8-22-31(3,4)24(45-29-28(41)27(40)20(39)15-42-29)10-11-35(22)16-36(23,35)14-25(44-19(2)38)34(32,7)26(18)21/h18,20-30,39-41H,8-17H2,1-7H3/t18-,20-,21+,22+,23+,24+,25-,26+,27+,28-,29+,30-,32+,33-,34-,35-,36+,37+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 660.3873