Learn More
(25R)-5Beta-Cholestane-3Alpha,7Alpha,12Alpha,26-tetrol, TRC
Código de producto. 30354569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30354569 1 mg 1 miligramo
30362427 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30354569 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4317751MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27857-14-3
Fórmula molecular C27H48O4
Peso molecular (g/mol) 436.68
Sinónimo (3alpha,5beta,7alpha,12alpha,25R)-Cholestane-3,7,12,26-tetrol
Nombre IUPAC (3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-17-[(2R,6R)-7-hidroxi-6-metilheptano-2-il]-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopentento[a]fentranteno-3,7,12-triol
SMILES C[C@@H](CO)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (25R)-5beta-Cholestane-3alpha,7alpha,12alpha,26-tetrol
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H48O4/c1-16(15-28)6-5-7-17(2)20-8-9-21-25-22(14-24(31)27(20,21)4)26(3)11-10-19(29)12-18(26)13-23(25)30/h16-25,28-31H,5-15H2,1-4H3/t16-,17-,18+,19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.3553
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.