Learn More
25R-3Alfa, 7Alfa, 12Alfa-Trihidroxi-5Beta-colestanoico, TRC
Código de producto. 30454798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454798 10 mg 10 miligramos
30449859 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30454798 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT88796510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23740-14-9
Fórmula molecular C27H46O5
Peso molecular (g/mol) 450.65
Sinónimo (25R)-3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholestan-26-oic Acid, (3α,5β,7α,12α,25R)-3,7,12-Trihydroxy-5β-cholestan-26-oic Acid
Nombre IUPAC (2R,6R)-2-metil-6-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-17-il]ácido heptanóico
SMILES O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@](C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCC[C@@H](C)C(O)=O)([H])C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 25R-3alpha,7alpha,12alpha-Trihydroxy-5beta-cholestanoic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H46O5/c1-15(6-5-7-16(2)25(31)32)19-8-9-20-24-21(14-23(30)27(19,20)4)26(3)11-10-18(28)12-17(26)13-22(24)29/h15-24,28-30H,5-14H2,1-4H3,(H,31,32)/t15-,16-,17+,18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,26+,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.3345