Descripción
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
Millipore Accesorio de filtración al vacío de vidrio Producto:
- Estos productos accesorios están diseñados para reemplazar piezas contenidas en Millipore kits de filtración al vacío de vidrio o prever una configuración alternativa.
- Este artículo es un accesorio para el Millipore Kits de portafiltros de microanálisis de vidrio de 25 mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Desechables | Reutilizable |
| Para utilizar con (equipo) | Filtro de vacío de microanálisis de vidrio de 25 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Base de vidrio fritado con tapón |
| Diámetro (imperial) interior | 0,98 in |
| Diámetro interior (métrico) | 25 mm |