missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-Ostarine, TRC

Código de producto. 30009546
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30009546 25 mg 25 miligramos
30008196 50 mg 50 miligramos
30009068 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30009546 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO70350525MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1132656-73-5
Fórmula molecular C19 H14 F3 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 389.33
Sinónimo Propanamide, 3-(4-cyanophenoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-, (2R)- (ACI), (2R)-3-(4-Cyanophenoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide (ACI), (R)-N-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-(4-cyanophenoxy)-2-hydroxy-2-methylpropanamide, (R)-Enobosarm, (R)-Ostarine
Nombre IUPAC (2R)-3-(4-cyanophenoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide
SMILES C[C@@](O)(COc1ccc(cc1)C#N)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (R)-Ostarine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H14F3N3O3/c1-18(27,11-28-15-6-2-12(9-23)3-7-15)17(26)25-14-5-4-13(10-24)16(8-14)19(20,21)22/h2-8,27H,11H2,1H3,(H,25,26)/t18-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.0987
Porcentaje de pureza >95%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.